M0763
Metoclopramide hydrochloride
solid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: soluble
originador
Baxter
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
InChI
1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
chave InChI
RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience