Documentos Principais
M071000
Sigma-Aldrich
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6N4S
Número CAS:
Peso molecular:
130.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Impurezas
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
cor
solid white
pf
84-90 °C (lit.)
86-88 °C
adequação
conforms to structure for H-NMR
cadeia de caracteres SMILES
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
chave InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)