Documentos Principais
L9128
SAFC
N-Lignoceroyldihydroglucocerebroside
Sinônimo(s):
1-O-(β-D-Glucopyranosyl)-n-tetracosanoyl-DL-dihydrosphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H95NO8
Número CAS:
Peso molecular:
814.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
composição
Sphingolipid content, ~99% (by TLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)CCCCCCCCCCCCCCC
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)