Documentos Principais
L6664
Laser Tough-Spots®
diam. 3/4 in., white
Sinônimo(s):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 503,00
R$ 503,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 503,00
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
R$ 503,00
Check Cart for Availability
Materiais
polyolefin
white
embalagem
pack of 2160 ea (108 labels per sheet)
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech SPOT-3000
Diâmetro
3/4 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Informações legais
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)