L2775
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 125 ‑ 500 mL
Selecione um tamanho
R$ 312,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 312,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
lead (Vikem vinyl coated)
esterilidade
non-sterile
Características
fits flask 125 ‑ 500 mL
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18307-0005
diâmetro interior
1.7 in. (43 mm)
peso
227 g
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Red in color for high visibility
- Fits over flask and seats against shoulder
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)