Documentos Principais
HS8882D
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 1000 to 4000 mL, blue
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 268,00
R$ 268,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 268,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
R$ 268,00
Check Cart for Availability
Materiais
blue
Características
fits beaker size 1000 to 4000 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS8882D
Descrição geral
The Lead Rings are perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Características e benefícios
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)