Documentos Principais
L1760
Sigma-Aldrich
Laminaria saccharina seaweed
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Broadleaf kelp, Sea belt, Sugar kelp
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
lyophilized powder
Aplicação
Source of several sugars including laminarin and D-mannitol.
Outras notas
Seaweed (excluding stipe) collected from the south coast of England in autumn.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Black, et al.
J. Mar. Biol. Ass. U.K., 33, 49-49 (1954)