Documentos Principais
L1415
Sigma-Aldrich
L-162,313
≥95%, solid
Sinônimo(s):
5,7-Dimethyl-2-ethyl-3-[[4-[2­(n-butyloxycarbonylsulfonamido)-5-isobutyl-3-thienyl]phenyl]methyl]imidazo­[4,5-b]­pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H38N4O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
582.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble 10 mg/mL
originador
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)NS(=O)(=O)c1sc(CC(C)C)cc1-c2ccc(Cn3c(CC)nc4c(C)cc(C)nc34)cc2
InChI
1S/C30H38N4O4S2/c1-7-9-14-38-30(35)33-40(36,37)29-25(17-24(39-29)15-19(3)4)23-12-10-22(11-13-23)18-34-26(8-2)32-27-20(5)16-21(6)31-28(27)34/h10-13,16-17,19H,7-9,14-15,18H2,1-6H3,(H,33,35)
chave InChI
RINPELQWLUGERM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AGTR1(185)
rat ... Agtr1(24180)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Non-peptide AT1 receptor agonist.
Características e benefícios
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3