Documentos
L1412
Sigma-Aldrich
Enzimas de lise
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Glucanex®
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥10 units/g
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
As enzimas de lise de Trichoderma harzianum são adequadas para recuperar plugues de DNA de géis de agarose. Elas foram usadas:
  • para isolamento de protoplastos
  • para hidrólise de poli(1-3)-glicose da glucana da parede celular de levedura antes da transformação do esferoplasto de levedura
  • para a lise de células vegetativas de Aspergillus niger
Ações bioquímicas/fisiológicas
As enzimas de lise de Trichoderma harzianum são chamadas de Glucanex. Compreende a mistura de isoenzimas com atividade de β-1,3 glucanase. As enzimas de lise de Trichoderma harzianum hidrolisam oligossacarídeos da parede celular de leveduras em glucana para preparo de protoplastos. Sua estabilidade é influenciada por mudanças de pH.
Qualidade
Contém atividades de β-glucanase, celulase, protease e quitinase
Definição da unidade
Uma unidade hidrolisa caseína para produzir cor equivalente a 1,0 micromol (181 μg) de tirosina por minuto, em pH 7,5 a 37 °C (cor por reagente de Folin-Ciocalteu).
Informações legais
Um produto da Novozyme Corp.
Glucanex is a registered trademark of Novozymes Corp.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Thomas Leisen et al.
PLoS pathogens, 16(8), e1008326-e1008326 (2020-08-18)
CRISPR/Cas has become the state-of-the-art technology for genetic manipulation in diverse organisms, enabling targeted genetic changes to be performed with unprecedented efficiency. Here we report on the first establishment of robust CRISPR/Cas editing in the important necrotrophic plant pathogen Botrytis
Divya Ramalingam Iyer et al.
PLoS genetics, 13(8), e1006958-e1006958 (2017-08-15)
In response to DNA damage during S phase, cells slow DNA replication. This slowing is orchestrated by the intra-S checkpoint and involves inhibition of origin firing and reduction of replication fork speed. Slowing of replication allows for tolerance of DNA
Influence of protoplast fusion between two Trichoderma spp. on extracellular enzymes production and antagonistic activity
Hassan MM
Biotechnology, Biotechnological Equipment, 28(6), 1014-1023 (2014)
Tan Wang et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-26)
Colletotrichum gloeosporioides, an important phytopathogenic fungus, mainly infects tropical fruits and results in serious anthracnose. Previous studies have shown that melanin biosynthesis inhibitor can inhibit the melanization of the appressoria of Magnaporthe grisea and Colletotrichum orbiculare, resulting in limited infection
Elena Wiederhold et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 8(2), 380-392 (2008-11-13)
Transport of solutes between the cytosol and the vacuolar lumen is of crucial importance for various functions of vacuoles, including ion homeostasis; detoxification; storage of different molecules such as amino acids, phosphate, and calcium ions; and proteolysis. To identify proteins