L1378
L-Lactic Dehydrogenase from bovine muscle
Type X, ammonium sulfate suspension, ≥600 units/mg protein
Sinônimo(s):
(S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD, Lactate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine muscle
tipo
Type X
Ensaio
3.0—25.0 mg protein/mL (biuret)
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥600 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
white
pH
7.5
aplicação(ões)
life science and biopharma
atividade externa
pyruvate kinase ≤0.01%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
cow ... LDHA(281274) , LDHB(281275)
Descrição geral
Lactate dehydrogenase (LDH) is a key enzyme in the anaerobic metabolic pathway and falls under the class of oxidoreductases. This enzyme is found in a wide range of organisms, including both plants and animals. It is widely distributed across all tissues. LDH is primarily a cytoplasmic enzyme, with particularly high concentrations in muscle, liver, and kidney tissues.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions