Documentos Principais
L020000
Sigma-Aldrich
TCA Deblock
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
tipo
for DNA synthesis, for DNA synthesis
for DNA synthesis
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
28-32 g/L (TCA content, titration)
Impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
clear
Nota de preparo
Trichloroacetic acid / Dichloromethane 3/100 (v/v)
Outras notas
Deblock solution containing trichloroacetic acid (TCA) in dichloromethane removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)