Documentos Principais
K4389
Sigma-Aldrich
KR-32568
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
[5-(2-Methyl-5-fluorophenyl)furan-2-ylcarbonyl]guanidine
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.903,00
25 MG
R$ 6.703,00
R$ 1.903,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.903,00
25 MG
R$ 6.703,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12FN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
261.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.903,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: ~10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(F)cc1-c2ccc(o2)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C13H12FN3O2/c1-7-2-3-8(14)6-9(7)10-4-5-11(19-10)12(18)17-13(15)16/h2-6H,1H3,(H4,15,16,17,18)
chave InChI
DTLDHYBZLVASJQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC9A1(6548)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sodium/hydrogen exchanger-1 (NHE-1) inhibitor.
Sodium/hydrogen exchanger-1 (NHE-1) inhibitor; IC50 = 0.23 μM; inhibited NHE-1-mediated rabbit platelet swelling; in anesthetized rats, reduced infarct size from 67% (control) to 43% (at 0.1 mg/kg) and 24% (at 1.0 mg/kg); reduced number of ventricular premature beats from 530 to 266 (at 0.1 mg/kg) and 115 (at 1.0 mg/kg); reduced ventricular fibrillation incidence from 17 to 8 (0.1 mg/kg) and 0 (1.0 mg/kg); implications for research and treatment of myocardial ischemic diseases.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Daniele Torella et al.
Journal of the American Heart Association, 3(2), e000434-e000434 (2014-03-29)
Diabetes mellitus (DM) has multifactorial detrimental effects on myocardial tissue. Recently, carbonic anhydrases (CAs) have been shown to play a major role in diabetic microangiopathy but their role in the diabetic cardiomyopathy is still unknown. We obtained left ventricular samples