Documentos
K3625
Sigma-Aldrich
DL-Kynurenine sulfate salt
crystalline
Sinônimo(s):
DL-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
C10H12N2O3 · H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
306.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
crystalline
cor
light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3.H2O4S/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15;1-5(2,3)4/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
KAXRWMOLNJZCEW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3