K1634
Karanjin from Pongamia glabra oil
Sinônimo(s):
Pongamol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
292.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Produtos recomendados
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)