Documentos Principais
I4259
Sigma-Aldrich
Iodoethane
Sinônimo(s):
Ethyl iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H5I
Número CAS:
Peso molecular:
155.97
Beilstein:
505934
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
densidade de vapor
5.38 (vs air)
pressão de vapor
100 mmHg ( 18 °C)
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
pb
69-73 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
densidade
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
chave InChI
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Iodometano purum, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
67692
Iodometano
2-Naphthol 99%
Sigma-Aldrich
185507
2-Naphthol
Acetaminofeno analytical standard
Sigma-Aldrich
A3035
Acetaminofeno
Acetaminofeno British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP371
Acetaminofeno
Bromoethane reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
124052
Bromoethane
Iodometano contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99.5%
Sigma-Aldrich
289566
Iodometano