Documentos Principais
I2909
Sigma-Aldrich
Indoramin hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
N-[1-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl] benzamide hydrochloride
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.090,00
50 MG
R$ 4.529,00
R$ 1.090,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.090,00
50 MG
R$ 4.529,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H26ClN3O
Número CAS:
Peso molecular:
383.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.090,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ~24 mg/mL
H2O: insoluble
originador
Wyeth
cadeia de caracteres SMILES
[Cl].O=C(NC1CCN(CC1)CCc2c[nH]c3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C22H25N3O.Cl/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21;/h1-9,16,19,23H,10-15H2,(H,24,26);
chave InChI
NZEVFUHXTSASST-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
α1-adrenoceptor antagonist.
Características e benefícios
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)