I0786
IGF1R (960-end), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
CD221, JTK13, MGC142170, MGC142172
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nível de qualidade
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
224-302 nmol/min·mg
peso molecular
~53 kDa
nº de adesão UniProt
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... IGF1R(3480)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1