Documentos Principais
HT80116
Sigma-Aldrich
Carbol-Fuchsin Solution
Sinônimo(s):
4,4′-[(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene]bis(2-methylaniline) hydrochloride, Pararosaniline
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pH
4.4
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
chave InChI
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Intended for use in the Acid Fast Stain, Procedure No. HT80 with Malachite Green counterstain Catalog No. HT80-2
Outras notas
Pararosaniline (certified), 0.85%; phenol, 2.5%; glycerol, 5%; DMSO, 5%, and ethyl alcohol, 5%, in deionized water
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Uma visão geral da ciência e prática de bacteriologia em diagnósticos clínicos. Saiba mais sobre a aplicação das colorações padrão e especiais para análise microscópica.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.