Documentos Principais
HT1102128
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Aqueous
About This Item
Código UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
0.5 % (w/v) in water
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Outras notas
Certified Eosin Y, 0.5% (w/v) in water. Not acidified.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)