About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS5360A
Descrição geral
The Mechanical Benchtop Counter is perfect for blood cell (label included), bacterial colonies or other repetitive counting.
Características e benefícios
- 6-Key Benchtop Counter (each key records up to 999)
- Total window keeps track of total number of strokes made on all other keys; bell rings when total reaches 100
- Blood Cell Key labels included
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)