Documentos Principais
HS29025C
Microtube Rack
green
Selecione um tamanho
5 EACH
R$ 384,00
R$ 384,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EACH
R$ 384,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
R$ 384,00
Check Cart for Availability
Materiais
green
polypropylene
Características
to hold 80 tube(s)
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS29025C
C × L × A
225 mm × 67 mm × 28 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
Características e benefícios
  • Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
  • Frosted labeling area on bottom of rack
  • Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
  • Made of polypropylene
  • Autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)