Documentos Principais
HS15989A
Premium Slide box
25 Place, cork lining, blue
Sinônimo(s):
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue
nickel closure
Características
Holds 25 x slides 76x26 mm
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS15989A
C × L × A
208 × 175 × 34 mm
Descrição geral
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
Características e benefícios
  • molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
  • both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)