HS120649
Reagent Reservoir
capacity 100 mL, polystyrene, non-sterile, pack of 100 (bulk packed)
Selecione um tamanho
R$ 629,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 629,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
V-bottom bottom
polystyrene
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 (bulk packed)
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific 120649
capacidade
100 mL
Descrição geral
Características e benefícios
- Trough design with a “v” shaped bottom helps ensure that all the reagent is accessible and can be easily aspirated
- Thick wall construction and wide base adds stability and durability making the reservoir easy to handle without product deformation which results in less spillage
- Reservoirs can be conveniently stacked with a unique nesting design that enables easy separation
- Designed to stay flat on the benchtop and not warp
- Sealed in easy-to-open bags. No scissors needed to open
- Disposable
- Design Patent Pending
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)