Documentos Principais
HS120118
Nitrogen-free weighing papers
W × L 6 × 6 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120118
L × C
6 × 6 in.
cor
white
Descrição geral
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)