Documentos Principais
HS120114
Mega Rack® tube rack
double, for 13-16 mm tubes, white
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
Características
Holds 240 x 10 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120114
tamanho
673x267x90 mm
cor
white
Descrição geral
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
  • Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
Informações legais
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)