HPA077020
Anti-TEX14
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CT113
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sequência de imunogênio
DTSGNYPTLPRFPRMLPTLCDPGKQNTDEQFQCTQGAKDSLETSRIQNTSSQGRPRESTAQAKATQFNSALFTLSSHRQGPSASPSCHWDSTRMSVEPVSSEIYNAESRNKDDGKVHLKWKMEVKEMAKKAATG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TEX14(56155)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Sequence
DTSGNYPTLPRFPRMLPTLCDPGKQNTDEQFQCTQGAKDSLETSRIQNTSSQGRPRESTAQAKATQFNSALFTLSSHRQGPSASPSCHWDSTRMSVEPVSSEIYNAESRNKDDGKVHLKWKMEVKEMAKKAATG
Aplicação
Características e benefícios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligação
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1