Documentos Principais
HPA032052
Sigma-Aldrich
Anti-ZC3H12A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ23231, Anti-MCPIP1, Anti-zinc finger CCCH-type containing 12A
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 4.567,00
R$ 4.567,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 4.567,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
Número do Atlas de Proteínas Humanas:
NACRES:
NA.41
R$ 4.567,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sequência de imunogênio
AFPPREYWSEPYPLPPPTSVLQEPPVQSPGAGRSPWGRAGSLAKEQASVYTKLCGVFPPHLVEAVMGRFPQLLDPQQLAAEILSYKSQHPS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZC3H12A(80149)
Imunogênio
zinc finger CCCH-type containing 12A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Características e benefícios
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligação
Corresponding Antigen APREST77047
forma física
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informações legais
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Macrophage-derived MCPIP1 mediates silica-induced pulmonary fibrosis via autophagy.
Liu H
Particle and Fibre Toxicology, 13, 55-55 (2016)
Bo Qu et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(12), 3209-3218 (2015-09-01)
Systemic lupus erythematosus (SLE) is characterized by the uncontrolled production of inflammatory cytokines, among which type I interferon (IFN) is recognized as a crucial pathogenic factor. The expression of microRNA-146a (miR-146a) is reduced in the white blood cells of SLE