H9890
HA-Ultrogel®
40% (by weight), aqueous ethanol suspension, 60-180 μm
Sinônimo(s):
Hydroxyapatite preparation
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
aqueous ethanol suspension
concentração
40% (by weight)
tamanho de partícula
60-180 μm
pH
4-13
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Outras notas
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
40 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?