H9415
5HPP-33
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-[2,6-bis(1-Methylethyl)phenyl]-5-hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 5-Hydroxy-2-(2,6-diisopropylphenyl)-1H-isoindole-1,3-dione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C(=O)c3ccc(O)cc3C2=O
InChI
1S/C20H21NO3/c1-11(2)14-6-5-7-15(12(3)4)18(14)21-19(23)16-9-8-13(22)10-17(16)20(21)24/h5-12,22H,1-4H3
chave InChI
LAKWINYVWJPHQW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3