H7411
Anti-HA monoclonal
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-HA, Anti-hemaglutinina de influenza
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 1-5 μg/mL using HA tagged fusion protein transfected into mammalian cells fixed with paraformaldehyde.
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- in the labeling of HA-tagged transient receptor potential melastatin 7 (TRPM7) channel protein for immunocytochemistry studies in lymphoblast cell DT40 and human embryonic kidney cells (HEK-293) cells
- in western blotting detection of spindle-associated proteins in Trypanosoma brucei
- in immunostaining of vascular smooth muscle cells (SMCs) for immunocytofluorescence studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2