H7289
Hydroxyphenyl fluorescein
Sinônimo(s):
2-[6-(4′-hydroxy)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid, HPF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H16O6
Peso molecular:
424.40
Código UNSPSC:
12352200
Produtos recomendados
condição de armazenamento
protect from light
fluorescência
λex 490 nm; λem 515 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Fluorescent reagent for the detection of highly reactive oxygen species (hROS). Fluorescence intensity increases after the immediate reaction with hROS such as hydroxyl radical and peroxynitrite. Since HPF does not react with nitric oxide, superoxide and hydrogen peroxide, it can differentially detect peroxynitrite. HPF is resistant to light-induced autoxidation.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?