Documentos Principais
H6791
Sigma-Aldrich
LEFTY-B human
HumanKine®, >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Selecione um tamanho
10 μG
R$ 2.081,00
R$ 2.081,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 μG
R$ 2.081,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
R$ 2.081,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
LEFTY-B human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≤2.5 ng/mL EC50
peso molecular
monomer 38 kDa (glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LFTY1(10637)
forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 10 mM Tris-HCl pH 7.4 + 50 mM NaCl + 0.5% CHAPS.
Nota de análise
The specific activity was determined by dose dependent ability to inhibit BMP-4 (6.5 ng/mL) induction of alkaline phosphatase production in the MC-3T3-E1 cell line (mouse chondrogenic cell line).
Informações legais
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)