H6647
L-Histidinol dihydrochloride
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
β-Aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanol dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Histidinol dihydrochloride, ≥98 (TLC)
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
pf
198-201 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
chave InChI
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
Aplicação
- as a reagent in urinary metabolite analysis
- for making DT40 knockout cells, where cells were selected in 1mg/ml histidinol
- for inducing amino acid deprivation in HepG2 cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3