Key Documents
H5892
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein:
2690023
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pf
182-185 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
chave InChI
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3