Documentos Principais
8.14119
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
Sinônimo(s):
Hexadecyltrimethylammonium bromide
About This Item
Fórmula linear:
C16H33N(CH3)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
364.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-311-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
237-243 °C
solubilidade
55 g/L
densidade volumétrica
390 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Development of porous particles: Utilizing Hexadecyltrimethylammonium bromide in microfluidics, researchers engineered interconnected open-porous particles, which could be applied in various industrial and pharmaceutical formulations (Masaoka et al., 2024).
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
471.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
244 °C - closed cup