H5789
Anti-HuD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ELAVL4, Anti-Human Antigen D
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 40 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using heat retrieved, human intestine tissue
western blot (chemiluminescent): 5-10 μg/mL using mouse brain extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELAVL4(1996)
mouse ... Elavl4(15572)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)