Documentos Principais
H2517
Sigma-Aldrich
Hyodeoxycholic acid methyl ester
≥98%
Sinônimo(s):
3α,6α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid methyl ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 445,00
R$ 445,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 445,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H42O4
Número CAS:
Peso molecular:
406.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 445,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Ensaio
≥98%
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](O)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)OC
InChI
1S/C25H42O4/c1-15(5-8-23(28)29-4)18-6-7-19-17-14-22(27)21-13-16(26)9-11-25(21,3)20(17)10-12-24(18,19)2/h15-22,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,24-,25-/m1/s1
chave InChI
BWDRDVHYVJQWBO-QWXHOCAMSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)