Key Documents
H2006
Sigma-Aldrich
1-Hydroxybenzotriazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5N3O
Número CAS:
Peso molecular:
135.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pf
156-159 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
On1nnc2ccccc12
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibits racemization in peptide syntheses using DCC as condensing agent.
Pictogramas
Exploding BombExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Expl. 1.3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
1 - Explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - Pensky Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - Pensky Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
[A new method for synthesis of peptides: activation of the carboxyl group with dicyclohexylcarbodiimide using 1-hydroxybenzotriazoles as additives].
W König et al.
Chemische Berichte, 103(3), 788-798 (1970-01-01)