Documentos Principais
H2003
Sigma-Aldrich
Hydrindantin hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H10O6
Número CAS:
Peso molecular:
322.27
Beilstein:
1895666
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
O.O.OC1(C(=O)c2ccccc2C1=O)C3(O)C(=O)c4ccccc4C3=O
InChI
1S/C18H10O6.2H2O/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13,23)18(24)15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22;;/h1-8,23-24H;2*1H2
chave InChI
QIAIXVRAKYAOGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For photometric determination of amino acids and similar compounds.
Ligação
Reduced form of ninhydrin.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Amino acid analysis: aqueous dimethyl sulfoxide as solvent for the ninhydrin reaction.
S Moore
The Journal of biological chemistry, 243(23), 6281-6283 (1968-12-10)