H0273
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 25 antibody produced in mouse
clone IAP-28, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IAP-28, monoclonal
peso molecular
antigen 25 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
chicken, bovine, frog, rabbit, guinea pig, turkey, Drosophila, mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable using frozen sections of chicken gizzard smooth muscle
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable using formalin-fixed, heat-shocked cultured chick embryo fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:500 using turkey gizzard extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPB1(3315)
mouse ... Hspb1(15507)
rat ... Hspb1(24471)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radioimmunoassay (RIA)
- immunocytochemistry
- immunohistofluorescence assay
- immunopurification
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)