H0163
Anti-Histone Deacetylase 4 (HDAC4) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC4-144, purified from hybridoma cell culture
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HDAC4-144, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~140 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extracts of NIH3T3 fibroblasts cells
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDAC4(9759)
mouse ... Hdac4(208727)
rat ... Hdac4(363287)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting[1]
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)