GW20025F
Anti-GM-CSF antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CSF, Anti-Colony-stimulating factor, Anti-Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor, Anti-MGC131935
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Genway 15-288-20025F
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSF2(1437)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)