GS90
GST T1-1, Recombinant Human
Sinônimo(s):
glutathione S-transferase theta 1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
95% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
atividade específica
8.8 units/mg protein
peso molecular
25 kDa
concentração
1.95 mg/mL
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... GSTT1(2952)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)