Documentos Principais
GN784080
Greiner CELLSTAR® microplate
384 well, Small Volume, HiBase, white
Sinônimo(s):
384 well microplate, 384 well plate, cell culture plate, treated microplate
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
white
embalagem
pack of 32 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 784080
disponibilidade
available only in China
tamanho
384 wells
adequação
suitable for (cell culture)
Informações legais
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
small volume is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)