Documentos
GN701070
Greiner MICROLON® 200 strip microplate
8 x F12, 96 well, flat bottom, medium binding, clear
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 701070
disponibilidade
available only in China
Informações legais
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH