GEUS78220
illustra™ ExoProStar™
Cytiva US78220, sufficient for 20 reactions
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 20 reactions
fabricante/nome comercial
Cytiva US78220
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Enzymes optimized to work together for high efficiency removal of unincorporated primers and nucleotides
- Enzymes provided in two separate tubes; just two simple pipetting steps are needed to prepare the reaction
- Fast 30 min protocol
- Scalable for different reaction sizes
- No loss of PCR product
- Easy to automate
- Complete heat inactivation of the enzymes within 15 min
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)