GERPN2124
Amersham™ ECL™ Western Blotting Reagent Pack
Cytiva RPN2124, pack of 1 kit
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Anti-rabbit IgG, peroxidase linked whole antibody (donkey): Colorless Anti-mouse IgG, peroxidase linked whole antibody (sheep): Colorless ECL membrane blocking agent: White
Características
wetted part: no
embalagem
pack of 1 kit
fabricante/nome comercial
Cytiva RPN2124
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Anti-mouse IgG horseradish peroxidase conjugate, 100 μL
Anti-rabbit IgG horseradish peroxidase conjugate, 100 μL
ECL™ membrane blocking agent, 5 g.
Sufficient for at least 10 miniblots.
Aplicação
Características e benefícios
- Contains reagents for membrane blocking and secondary detection of membrane-bound mouse and rabbit primary antibodies.
- Designed for use with nitrocellulose or PVDF membranes.
- Detection reagents are not included, but the system is optimized for use with Amersham™ ECL™ Western Blotting Reagents, and Amersham™ ECL™ Prime.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)