Documentos Principais
GE80-6467-79
GE equilibration tubes
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 729,00
R$ 729,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 729,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
R$ 729,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 80-6467-79
Cytiva Article No. 80-6467-79
Categorias relacionadas
Descrição geral
Provides a convenient means of equilibrating 18 cm or 24 cm long immobilized pHgradient gel (IPG) strips.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)