Documentos Principais
GE80-1106-87
Glass Plates
U-frame, H × W × D 200 mm × 260 mm × 0.5 mm, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 80110687
A × L × P
200 mm × 260 mm × 0.5 mm
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)