GE66152104011150
SpeedBeads Magnetic Streptavidin Coated particles
Cytiva 66152104011150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
About This Item
Produtos recomendados
ligand
(Streptavidin Coated particles)
Formulário
suspension (1% Solids)
embalagem
pkg of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 66152104011150
concentração
10 mg/mL
Tamanho médio da partícula
1 μm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)